Learn More
1-Benzo[b]thiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11905558
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11905558 5 g Amber Glass Bottle 5g
10120732 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11905558 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12305DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 26167-45-3
Formula molecolare C10H7BrOS
Molecular Weight (g/mol) 255.129
InChI Key CKHWNGWAHFLCTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzo b thiophen-3-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one, 3-bromoacetyl benzothiophene, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one, 3-bromoacetyl benzo b thiophene, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromo-1-ethanone, 3-2-bromoacetyl benzo b thiophen, 1-benzothiophen-3-yl-2-bromo-ethanone, ethanone,1-benzo b thien-3-yl-2-bromo
PubChem CID 2776341
IUPAC Name 1-(1-benzothiophen-3-yl)-2-bromoethanone
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzo[b]thiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 255.13
Percent Purity 97%