Learn More
1-Benzofuran-2-sulfonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10464312
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10464312 1 g Amber Glass Bottle 1g
10666193 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10672455 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10464312 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC06603DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 17070-58-5
Formula molecolare C8H5ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 216.635
InChI Key RWCKBBSBRTUUHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofuran-2-sulfonyl chloride, 2-benzofuransulfonylchloride, 2-benzofuransulfonyl chloride, benzo b furan-2-sulfonyl chloride, pubchem7024, benzo d furan-2-ylchlorosulfone
PubChem CID 2795172
IUPAC Name 1-benzofuran-2-sulfonyl chloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzofuran-2-sulfonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 216.64
Percent Purity 97%