Learn More
1-Benzofuran-5-carbaldehyde, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC07104DE
Dettagli aggiuntivi : CAS : 10035-16-2 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10001474
  • 309.00€ / 5g
Spedizione stimata
26-04-2021
Identificatori chimici
10035-16-2
146.145
LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N
2773875
C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O
C9H6O2
MFCD03411182
benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde
1-benzofuran-5-carbaldehyde
Specifica
1-Benzofuran-5-carbaldehyde
5g
96.5
97%
MFCD03411182
LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N
1-benzofuran-5-carbaldehyde
2773875
97%
Amber Glass Bottle
10035-16-2
100.0
C9H6O2
benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde
C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O
146.145
146.14
Videos
SDS Documenti