Learn More
1-Benzofuran-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10660903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10660903 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10661093 1 g Amber Glass Bottle 1g
10001474 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10660903 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC07104CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 10035-16-2
Formula molecolare C9H6O2
Molecular Weight (g/mol) 146.145
Numero MDL MFCD03411182
InChI Key LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde
PubChem CID 2773875
IUPAC Name 1-benzofuran-5-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzofuran-5-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 146.14
Percent Purity 97%