Learn More
1-Benzofuran-5-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Benzofuran-5-carboxylic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 162.14 |
| Percent Purity | 97% |