Learn More
1-Benzofuran-5-ylmethanol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10056012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10056012 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10670135 1 g Amber Glass Bottle 1g
10285164 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10056012 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC07109CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 31823-05-9
Formula molecolare C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Numero MDL MFCD04115373
InChI Key XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795179
IUPAC Name 1-benzofuran-5-ylmethanol
SMILES OCC1=CC=C2OC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzofuran-5-ylmethanol
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 148.16
Percent Purity 97%