Learn More
1-Benzothiophen-3-ylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Benzothiophen-3-ylmethanol |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| IUPAC Name | 1-benzothiophen-3-ylmethanol |
| Peso formulazione | 164.23 |
| Percent Purity | 97% |