Learn More
1-Benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11340567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11340567 5 g 5g
10723043 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11340567 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12313DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 55810-74-7
Formula molecolare C9H10ClNS
Molecular Weight (g/mol) 199.696
Numero MDL MFCD01566652
InChI Key MIAPJPCDRSPNPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b thiophen-3-ylmethanamine hydrochloride, 1-benzothiophen-3-ylmethanamine hydrochloride, 1-benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, benzo b thiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, 1-1-benzothiophen-3-yl methanamine hydrochloride, benzo b thiophen-3-ylmethylamine, chloride, 1-benzothiophen-3-yl methanamine hydrochloride, 3-aminomethyl benzo b thiophene hydrochloride, benzo b thiophen-3-yl-methylamine hydrochloride salt, 1-1-benzothiophen-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2776346
IUPAC Name 1-benzothiophen-3-ylmethanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 5 g
Peso formulazione 199.7
Percent Purity 95%