Learn More
1-Benzothiophen-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10733433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10733433 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10304482 1 g Amber Glass Bottle 1g
10265744 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10733433 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC24814CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 20532-28-9
Formula molecolare C8H7NS
Molecular Weight (g/mol) 149.211
InChI Key ZUPYTANKWDPRDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b thiophen-5-amine, 5-aminobenzothiophene, 5-aminobenzo b thiophene, benzo b thiophen-5-ylamine, 5-aminothionaphthene, benzothiophen-5-amine, 1-benzothien-5-ylamine, 5-amino-benzo b thiophene, benzo b thiophene-5-ylamine
PubChem CID 288032
IUPAC Name 1-benzothiophen-5-amine
SMILES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzothiophen-5-amine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 149.22
Percent Purity 97%