Learn More
1-Benzothiophen-5-yl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10771114
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10771114 250 mg 250mg
10196252 1 g 1g
10788245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10771114 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC24806CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 239097-78-0
Formula molecolare C9H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 175.205
InChI Key GWLZJAWTWVSHCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzothiophen-5-yl isocyanate, 1-benzothiophen-5-ylisocyanate, benzo b thiophen-5-isocyanate, 5-isocyanato-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-isocyanato
PubChem CID 7060535
IUPAC Name 5-isocyanato-1-benzothiophene
SMILES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzothiophen-5-yl isocyanate
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 175.21
Percent Purity 97%