Learn More
1-Benzothiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10772463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10772463 1 g Amber Glass Bottle 1g
10304712 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10772463 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12204DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 3541-37-5
Formula molecolare C9H6OS
Molecular Weight (g/mol) 162.21
Numero MDL MFCD01075041
InChI Key NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b thiophene-2-carboxaldehyde, benzo b thiophene-2-carbaldehyde, thianaphthene-2-carboxaldehyde, benzothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-209igo, 2-formylbenzo b thiophene, 2-benzothiophenecarbaldehyde, 2-formyl-benzo b thiophene, benzothiophene-2-carbaldehyde, 2-benzothiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 736500
IUPAC Name 1-benzothiophene-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzothiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Yes
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.21
Percent Purity 97%