Learn More
1-Benzothiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10314662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10314662 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10314662 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12203CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 90001-64-2
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H5ClO2S2
Numero MDL MFCD03659701
Quantità 250 mg
Sinonimo benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, benzothiophene-2-sulfonyl chloride, pubchem10221, 2-benzothiophenesulfonyl chloride, benzo b thiophen-2-ylchlorosulfone, 1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, 1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride
InChI Key FKIIVBOPAHICHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 232.696
PubChem CID 2776333
Peso formulazione 232.71
Percent Purity 97%