Learn More
1-Benzothiophene-3-carboximidamidine hydrochloride hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10191012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10191012 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10191012 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12331EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzothiophene-3-carboximidamidine hydrochloride
CAS 465515-36-0
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C9H11ClN2OS
Numero MDL MFCD03659730
Quantità 10 g
Sinonimo 1-benzothiophene-3-carboximidamide hydrochloride, 1-benzothiophene-3-carboximidamidine hydrochloride, benzo b thiophene-3-carboxamidine, chloride
InChI Key DCDNRDYUSJNDGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.Cl.NC(=N)C1=CSC2=CC=CC=C12
IUPAC Name 1-benzothiophene-3-carboximidamide;hydrate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 230.71
PubChem CID 2776350
Peso formulazione 212.7
Percent Purity 97%