Learn More
1-Benzothiophene-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10009251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10009251 1 g Amber Glass Bottle 1g
10051664 5 g Amber Glass Bottle 5g
10051364 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10009251 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12301DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 5381-25-9
Formula molecolare C9H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 178.205
Numero MDL MFCD01846406
InChI Key DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
PubChem CID 601280
IUPAC Name 1-benzothiophene-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.21
Percent Purity 97%