Learn More
1-Benzothiophene-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Benzothiophene-5-carboxylic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 178.21 |
| Percent Purity | 95% |