Learn More
1-Benzothiophene-7-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10397064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10397064 1 g Amber Glass Bottle 1g
10367304 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10397064 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29401DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-02-2027
Identificatori chimici
CAS 10134-98-2
Formula molecolare C9H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 178.205
InChI Key LJPSRTWIAXVPIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b thiophene-7-carboxylic acid, benzo b thiophene-7-carboxylicacid, 7-carboxybenzo b thiophene, 1-benzo b thiophene-7-carboxylic acid
PubChem CID 14235073
IUPAC Name 1-benzothiophene-7-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)SC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzothiophene-7-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.21
Percent Purity 97%