Learn More
1-Benzoylacetone, 98%
Codice prodotto. 10569620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10569620 250 g Bottiglia in vetro 250g
10427670 50 g Bottiglia in vetro 50g
11984841 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10569620 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105692500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 93-91-4 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-91-4
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00008786
InChI Key CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton
PubChem CID 7166
IUPAC Name 1-phenylbutane-1,3-dione
SMILES CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzoylacetone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 54°C to 58°C
Colore Yellow
Densità 1.0900g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5COCH2COCH3
Quantità 250 g
Beilstein 07,68
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Flakes or Crystalline Powder