Learn More
1-Benzoylpyrene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15187432 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15187432 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15187432 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449310010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzoylpyrene
Punto di fusione 127.0°C to 129.0°C
CAS 7376-03-6
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Formula molecolare C10H11N2O3
Imballaggio Glass Bottle
Sinonimo n-4-aminobenzoyl-beta-alanine, 3-4-amino-benzoylamino-propionic acid, 3-4-aminobenzamido propanoic acid, 4-aminobenzoyl-beta-alanine, unii-ab85ljq945, 3-4-aminobenzoyl amino propanoic acid, n-4-aminophenyl carbonyl-beta-alanine, 3-4-aminophenyl formamido propanoic acid, 3-4-aminophenyl carbonylamino propanoic acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key VHAXWROFYVPXMZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCC([O-])=O
IUPAC Name 3-[(4-aminobenzoyl)amino]propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 207.21
Quantità 1 g
PubChem CID 719629
Peso formulazione 306.36
Percent Purity 98%