Learn More
1-Benzyl-1,4-dihydronicotinamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Benzyl-1,4-dihydronicotinamide |
| CAS | 952-92-1 |
| Formula molecolare | C13 H14 N2 O |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H14N2O/c14-13(16)12-7-4-8-15(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-6,8,10H,7,9H2,(H2,14,16) |
| SMILES | NC(=O)C1=CN(Cc2ccccc2)C=CC1 |
| IUPAC Name | 1-benzyl-4H-pyridine-3-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 214.26 |
| Peso formulazione | 214.1106 |