Learn More
1-Benzyl-1H-indol-5-ylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10416862
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10416862 1 g Amber Glass Bottle 1g
10563232 10 g Amber Glass Bottle 10g
2 options
Codice prodotto. 10416862
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00835DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 26807-73-8
Formula molecolare C15H14N2
Molecular Weight (g/mol) 222.291
Numero MDL MFCD03070173
InChI Key UYDNPZLYDODKKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-1h-indol-5-ylamine, 1-benzyl-1h-indol-5-amine, 5-amino-1-benzylindole, n-benzyl-5-amino indole, 1-benzylindole-5-ylamine, 5-amino-1benzyl-1h-indole, 5-amino-1-benzyl-1h-indole, 1h-indol-5-amine,1-phenylmethyl
PubChem CID 2794624
IUPAC Name 1-benzylindol-5-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2C=CC(=C3)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-1H-indol-5-ylamine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 222.29
Percent Purity 97%