Learn More
1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbonylchloride hydrochloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10178394
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10178394 5 g 5g
10117462 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10178394 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC28902DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 568577-86-6
Formula molecolare C12H12Cl2N2OS
Molecular Weight (g/mol) 303.201
Numero MDL MFCD04974045
InChI Key AUZZRVMDIAHPNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-2-methylsulfanyl-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanyl imidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 3-benzyl-2-methylsulfanylimidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 1-benzyl-2-methylthio-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
PubChem CID 2795486
IUPAC Name 3-benzyl-2-methylsulfanylimidazole-4-carbonyl chloride;hydrochloride
SMILES CSC1=NC=C(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 303.21
Percent Purity 97%