Learn More
1-Benzyl-2-pyrrolidinone, 97%
Codice prodotto. 10091770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10091770 25 g Bottiglia in vetro 25g
10591591 100 g Bottiglia in vetro 100g
10269593 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10091770 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154120250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 5291-77-0 | C11H13NO | 175.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5291-77-0
Formula molecolare C11H13NO
Molecular Weight (g/mol) 175.23
Numero MDL MFCD00003195
InChI Key LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidone, 1-benzyl-2-pyrrolidone, n-benzylpyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl, n-benzylpyrrolidone, 1-benzylpyrrolidone, n-benzylpyrrolidinone, acmc-1aste
PubChem CID 79176
IUPAC Name 1-benzylpyrrolidin-2-one
SMILES C1CC(=O)N(C1)CC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-2-pyrrolidinone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.553
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.09
Peso formulazione 175.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid