Learn More
1-benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10123314
Cambia vista
Click to view available options
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10123314 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10123314 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07858DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
CAS 106724-85-0
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C9H7Br2N3
Quantità 1 g
Sinonimo 1-benzyl-3,5-dibromo-1h-1,2,4-triazole, benzyldibromotriazole, acmc-1buio, 3,5-dibromo-1-benzyl-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole, 1-benzyl-3,5-dibromo-1h-1,2,4 triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1-phenylmethyl, 3,5-bis bromanyl-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole
InChI Key YXSNCHAOAYRKCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C(=NC(=N2)Br)Br
IUPAC Name 1-benzyl-3,5-dibromo-1,2,4-triazole
Molecular Weight (g/mol) 316.984
PubChem CID 1475046
Peso formulazione 316.98
Percent Purity 95%