Learn More
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10684195
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10684195 1 g Amber Glass Bottle 1g
10182834 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10684195 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07869DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 214540-43-9
Formula molecolare C9H7BrFN3
Molecular Weight (g/mol) 256.078
InChI Key MUYAKFNLCJMPDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl, 3-bromo-5-fluoro-1-benzyl-1,2,4-triazole, 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4 triazole, 3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole, 3-bromanyl-5-fluoranyl-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 10901231
IUPAC Name 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1,2,4-triazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C(=NC(=N2)Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1, 2, 4-triazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 256.08
Percent Purity 97%