Learn More
1-Benzyl-3-piperidinol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10473623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10473623 1 g Amber Glass Bottle 1g
10195462 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10473623 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore AC13425DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105973-51-1
Formula molecolare C12H18ClNO
Molecular Weight (g/mol) 227.732
Numero MDL MFCD00044200
InChI Key PHJDPNCYJSWYGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-ol hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinol hcl, 1-benzyl-3-piperidinolhydrochloride, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride, acmc-1ca0o, 1-benzylpiperidin-3-ol, chloride, 1-benzyl3-hydroxypiperidine hydrochloride, 1-phenylmethyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-phenylmethyl piperidin-3-ol hydrochloride
PubChem CID 16218306
IUPAC Name 1-benzylpiperidin-3-ol;hydrochloride
SMILES C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-3-piperidinol hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 227.73
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Powder