Learn More
1-Benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10637504 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10637504 1 g Bottiglia in vetro 1g
10515881 5 g Bottiglia in vetro 5g
10387661 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10637504 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 166920010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50606-58-1 | Molecular Formula: C12H16ClNO | Molecular Weight: 225.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50606-58-1
Formula molecolare C12H16ClNO
Molecular Weight (g/mol) 225.72
Numero MDL MFCD00150096
InChI Key OVWSFXNSJDMRPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-3-piperidone hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hcl, 1-benzyl-3-piperidone hcl hydrate, 3-piperidinone, 1-phenylmethyl-, hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrate hydrochloride, n-benzyl-3-piperidone hydrochloride, pubchem7726
PubChem CID 3084924
IUPAC Name 1-benzylpiperidin-3-one;hydrochloride
SMILES Cl.O=C1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 170°C to 176°C
Colore Brown to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (on free base) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 225.72
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.