Learn More
1-Benzyl-3-pyrroline, 98%
Codice prodotto. 11318856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318856 5 g 5g
11308856 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318856 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19496.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6913-92-4 | C11H13N | 159.232 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6913-92-4
Formula molecolare C11H13N
Molecular Weight (g/mol) 159.232
Numero MDL MFCD00012324
InChI Key LRFHKHHUKGZIGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-3-pyrroline, 1-benzyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-benzylpyrroline, n-benzyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro-1-phenylmethyl, maleimide-related compound 16, l-benzyl-3-pyrroline, n-benzyl 3-pyrroline, 1-benzylpyrroline
PubChem CID 561506
IUPAC Name 1-benzyl-2,5-dihydropyrrole
SMILES C1C=CCN1CC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-3-pyrroline
Densità 0.837
Punti di ebollizione 60°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 92°C (197°F)
Indice di rifrazione 1.542
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Beilstein 111101
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 159.23
Percent Purity ≥98%