Learn More
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10098551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10098551 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10098551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 136860100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6094-60-6
Formula molecolare C13H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 216.28
Numero MDL MFCD00023752
InChI Key XQRLXUYZKZXSBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine, maybridge1_006722, acmc-20aoxx, 1-benzyl-4-hydroxyisonipecotonitrile, 4-hydroxy-1-benzylpiperidine-4-carbonitrile, 1-benyl-4-hydroxy-piperidine-4-carbonitrile, 1-benzyl-4-hydroxy-4-piperidinecarbonitrile, 1-benzyl-4-hydroxy-piperidine-4-carbonitrile, 4-hydroxy-1-phenylmethyl-4-piperidinecarbonitrile
PubChem CID 80189
IUPAC Name 1-benzyl-4-hydroxypiperidine-4-carbonitrile
SMILES OC1(CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C#N
Spécification
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95°C to 102°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Peso formulazione 216.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.