Learn More
1-Benzyl-4-piperidinol-3,3,5,5-d4, TRC
Codice prodotto. 30334644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334644 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30334644 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB28861810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-4-piperidinol-3,3,5,5-d4
CAS 88227-11-6
Formula molecolare C12H13D4NO
Quantità 10 mg
Sinonimo 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinol-d4, 4-Hydroxy-1-benzylpiperidine-d4, 4-Hydroxy-N-benzylpiperidine-d4, N-Benzyl-4-hydroxypiperidine-d4, NSC 72991-d4, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidin-3,3,5,5-d4-ol
InChI Formula InChI=1S/C12H17NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2/i6D2,7D2
SMILES [2H]C1([2H])CN(Cc2ccccc2)CC([2H])([2H])C1O
IUPAC Name 1-benzyl-3,3,5,5-tetradeuteriopiperidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 195.29
Peso formulazione 195.1561