Learn More
(1-Benzyl-4-piperidyl)methanol, Thermo Scientific™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10561132
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10561132 1 g 1g
10061194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10561132 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM09623DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 67686-01-5
Formula molecolare C13H19NO
Molecular Weight (g/mol) 205.301
Numero MDL MFCD00831014
InChI Key FLQPYEOKVZYXRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-4-piperidyl methanol, 1-benzylpiperidin-4-yl methanol, 1-benzyl-4-piperidinemethanol, 1-benzyl-4-piperidinyl methanol, 1-benzyl-4-hydroxymethylpiperidine, 4-piperidinemethanol, 1-phenylmethyl, 1-benzy-4-hydroxymethylpiperidine, 1-benzy-4-hydroxymethyl piperidine, pubchem8894, 1-benzyl-4-piperdinemethanol
PubChem CID 736802
IUPAC Name (1-benzylpiperidin-4-yl)methanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Benzyl-4-piperidyl)methanol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 205.3
Percent Purity 97%