Learn More
1-Benzyl-5-bromoindole, TRC
Codice prodotto. 30330842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330842 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330842 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB300043250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzyl-5-bromoindole
CAS 10075-51-1
Formula molecolare C15 H12 Br N
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H12BrN/c16-14-6-7-15-13(10-14)8-9-17(15)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11H2
SMILES Brc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1
IUPAC Name 1-benzyl-5-bromoindole
Molecular Weight (g/mol) 286.166
Peso formulazione 285.015