Learn More
1-Benzylindole-3-carboxylic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 428260010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 27018-76-4 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10008249
  • 51.54€ / 1g
Spedizione stimata
31-05-2021
Identificatori chimici
27018-76-4
251.28
LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
33671
C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
C16H13NO2
MFCD00057094
1-benzyl-1h-indole-3-carboxylic acid, indole-3-carboxylic acid, 1-benzyl, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-phenylmethyl, pubchem7313, cbmicro_033327, cambridge id 5791025, 5-22-03-00037 beilstein handbook reference, 1-benzylindol-3-carboxylic acid, n-benzylindole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylmethyl
1-benzylindole-3-carboxylic acid
Specifica
1-Benzylindole-3-carboxylic acid
1g
97.5
97.5% min. (HPLC)
MFCD00057094
LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
1-benzylindole-3-carboxylic acid
33671
98%
Glass bottle
27018-76-4
100.0
C16H13NO2
1-benzyl-1h-indole-3-carboxylic acid, indole-3-carboxylic acid, 1-benzyl, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-phenylmethyl, pubchem7313, cbmicro_033327, cambridge id 5791025, 5-22-03-00037 beilstein handbook reference, 1-benzylindol-3-carboxylic acid, n-benzylindole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylmethyl
C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
251.28
251.28
Videos
SDS Documenti