Learn More
1-Benzylindole-3-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10527990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10527990 5 g Bottiglia in vetro 5g
10008249 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10527990 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428260050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 27018-76-4
Formula molecolare C16H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 251.28
Numero MDL MFCD00057094
InChI Key LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-1h-indole-3-carboxylic acid, indole-3-carboxylic acid, 1-benzyl, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-phenylmethyl, pubchem7313, cbmicro_033327, cambridge id 5791025, 5-22-03-00037 beilstein handbook reference, 1-benzylindol-3-carboxylic acid, n-benzylindole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylmethyl
PubChem CID 33671
IUPAC Name 1-benzylindole-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzylindole-3-carboxylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 251.28
Percent Purity 98%