Learn More
1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10563002
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10563002 1 g Amber Glass Bottle 1g
10011474 100 g Amber Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10563002 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC07501DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 10314-98-4
Formula molecolare C14H17NO4
Molecular Weight (g/mol) 263.293
Numero MDL MFCD01568759
InChI Key URTPNQRAHXRPMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyloxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, 1-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-isonipecotic acid, piperidine-1,4-dicarboxylic acid monobenzyl ester
PubChem CID 736489
IUPAC Name 1-phenylmethoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid
SMILES C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 263.29
Percent Purity 97%