Learn More
1-Benzylpiperidin-4-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10627580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10627580 10 g 10g
10536914 1 g 1g
10372095 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10627580 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01177EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 50541-93-0
Formula molecolare C12H18N2
Molecular Weight (g/mol) 190.29
Numero MDL MFCD00006504
InChI Key YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine
PubChem CID 415852
IUPAC Name 1-benzylpiperidin-4-amine
SMILES C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzylpiperidin-4-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 190.29
Percent Purity 97%