Learn More
1-Benzylpiperidine, 98%
Codice prodotto. 11394256
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394256 50 g 50g
11384256 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11394256 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19339.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2905-56-8 | C12H18ClN | 211.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2905-56-8
Formula molecolare C12H18ClN
Molecular Weight (g/mol) 211.73
Numero MDL MFCD00224901
InChI Key MPPIBJJDFLONMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperidine, 1-phenylmethyl, benzylpiperidine, unii-7hze16210b, n-benzylpiperidine, benzyl-piperidine, n-benzyl piperidine, n-benzyl-piperidine, 1-benzyl-piperidine, acmc-20a2pl
PubChem CID 76190
SMILES [H+].[Cl-].C(N1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Benzylpiperidine
Densità 0.95
Punti di ebollizione 120°C to 123°C (9 mmHg)
Indice di rifrazione 1.526
Quantità 50 g
Beilstein 5639
IUPAC Name hydrogen 1-benzylpiperidine chloride
Peso formulazione 175.28
Percent Purity 98%