Learn More
1-beta-D-Arabinofuranosyluracil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489186
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489186 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16489186 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN6652
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil (Uracil 1-β-D-arabinofuranoside) isolated from the Caribbean sponge Tectitethya crypta, is a methoxyadenosine derivative. 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil has demonstrated a diverse bioactivity profile including anti-inflammatory activity, analgesic and vasodilation properties. 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil reduces a proliferation of mouse lymphoma cells.
1-beta-D-Arabinofuranosyluracil (Uracil 1-β-D-arabinofuranoside) isolated from the Caribbean sponge Tectitethya crypta, is a methoxyadenosine derivative. 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil has demonstrated a diverse bioactivity profile including anti-inflammatory activity, analgesic and vasodilation properties. 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil reduces a proliferation of mouse lymphoma cells.
Specifica
Materiale o nome chimico 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil
CAS 3083-77-0
Colore White to Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H12N2O6
Quantità 100 mg
Sinonimo Uracil 1-β-D-arabinofuranoside
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.50 mM)
SMILES O=C1NC(C=CN1[C@H]2[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)=O
Molecular Weight (g/mol) 244.2
Peso formulazione 244.2
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only