Learn More
1-Beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester (Ribavirin Impurity H), TRC
Codice prodotto. 30422457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30422457 100 mg
30411178 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30422457 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR415725100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38934-69-9
Formula molecolare C9 H13 N3 O7
Molecular Weight (g/mol) 275.22
Sinonimo 1-β-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 1-(β-D-Ribofuranosyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate, NSC 360639
IUPAC Name [(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl] 1H-1,2,4-triazol-3-ylmethyl carbonate
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)OCc2nc[nH]n2)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H13N3O7/c13-1-4-6(14)7(15)8(18-4)19-9(16)17-2-5-10-3-11-12-5/h3-4,6-8,13-15H,1-2H2,(H,10,11,12)/t4-,6-,7-,8+/m1/s1
Peso formulazione 275.0753