Learn More
(+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, 96%
Codice prodotto. 11482270
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482270 5 g 5g
15463847 250 mg 250mg
11472270 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11482270 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H29231.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 186550-13-0 | C9H19N2O2 | 187.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 186550-13-0
Formula molecolare C9H19N2O2
Molecular Weight (g/mol) 187.26
Numero MDL MFCD01861220
InChI Key CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-O
Sinonimo 1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-1-boc-pyrrolidine, +/--3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, +/--1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminopyrrolidine, 1-bocap
PubChem CID 2756370
IUPAC Name tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H]([NH3+])C1
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Densità 1.022
Indice di rifrazione 1.471
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 186.25
Percent Purity 96%