Learn More
1-Boc-3-azetidinone, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11464830
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11464830
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50826.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 398489-26-4
Formula molecolare C8H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 171.20
Numero MDL MFCD01861741
InChI Key VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-3-azetidinone, 1-boc-azetidin-3-one, 1-n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-oxoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinone, tert-butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-oxoazetidine, n-boc-azetidin-3-one, 3-oxo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1519404
IUPAC Name tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Boc-3-azetidinone
Punto di fusione 49°C to 52°C
Quantità 1 g
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 171.2
Percent Purity 95%