Learn More
1-BOC-3-Azetidinone, 97%
Codice prodotto. 11995431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11995431
Marca: Thermo Scientific Acros 442040010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 398489-26-4 | C8H13NO3 | 171.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 398489-26-4
Formula molecolare C8H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 171.20
Numero MDL MFCD01861741
InChI Key VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-3-azetidinone, 1-boc-azetidin-3-one, 1-n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-oxoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinone, tert-butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-oxoazetidine, n-boc-azetidin-3-one, 3-oxo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1519404
IUPAC Name tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-BOC-3-Azetidinone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50°C to 52°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 171.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder