Learn More
1-Boc-3-hydroxyazetidine, 97%
Codice prodotto. 11452180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452180 5 g 5g
15453837 250 mg 250mg
11442180 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11452180 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28902.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 141699-55-0 | C8H15NO3 | 173.212 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141699-55-0
Formula molecolare C8H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 173.212
Numero MDL MFCD04115305
InChI Key XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-n-boc-3-hydroxyazetidine, n-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxy azetidine, 1-boc-3-azetidinol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxyazetidine, 3-hydroxy-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-hydroxy azetidine, n-boc-azetidin-3-ol, 3-hydroxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2756801
IUPAC Name tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Boc-3-hydroxyazetidine
Punto di fusione 40°C to 47°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 173.21
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Boc-3-hydroxyazetidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-BOC-3-Hydroxyazetidine