Learn More
(+/-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine, 97%
Codice prodotto. 11442130
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11442130
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28750.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 103057-44-9 | C9H17NO3 | 187.239 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103057-44-9
Formula molecolare C9H17NO3
Molecular Weight (g/mol) 187.239
Numero MDL MFCD04038535
InChI Key APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-3-hydroxypyrrolidine, 1-boc-3-pyrrolidinol, n-boc-3-hydroxypyrrolidine, n-boc-3-pyrrolidinol, 1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-hydroxypyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine
PubChem CID 4416939
IUPAC Name tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Punto di fusione 60°C to 62°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 187.24
Percent Purity 97%