Learn More
1-BOC-3-iodoazetidine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15289626 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15289626 1 g 1g
15279726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15289626 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 452080010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 254454-54-1
Formula molecolare C8H14INO2
Molecular Weight (g/mol) 283.11
Numero MDL MFCD09752821
InChI Key XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate
PubChem CID 11000522
IUPAC Name tert-butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-BOC-3-iodoazetidine
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 283.1
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Boc-3-iodoazetidine, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.