Learn More
1-Boc-3-pyrrolidinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Boc-3-pyrrolidinone |
| CAS | 101385-93-7 |
| Formula molecolare | C9 H15 N O3 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1 |
| IUPAC Name | tert-butyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 185.22 |
| Peso formulazione | 185.1052 |