Learn More
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine, 97%
Codice prodotto. 15469748
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15469748 1 g 1g
15489748 250 mg 250mg
15479748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15469748 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63191.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 170911-92-9 | C15H23N3O2 | 277.368 g/mol
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 170911-92-9
Formula molecolare C15H23N3O2
Molecular Weight (g/mol) 277.368
Numero MDL MFCD04115065
InChI Key RXFHRKPNLPBDGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-piperazin-1-yl aniline, 1-boc-4-4-aminophenyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-aminophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-aminophenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-4'-aminophenyl piperazine dihydrochloride, 1-boc-4-4-aminophenyl-piperazine, pubchem12198
PubChem CID 11011301
IUPAC Name tert-butyl 4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 277.36
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine