Learn More
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine, 97%
Codice prodotto. 15471638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15471638 1 g 1g
15481638 5 g 5g
15491638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15471638 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55413.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 197638-83-8 | C16H22N2O3 | 290.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 197638-83-8
Formula molecolare C16H22N2O3
Molecular Weight (g/mol) 290.36
Numero MDL MFCD05864663
InChI Key KHORERZDMJTBMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-4-4-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazinebenzaldehyde, tert-butyl 4-4-formylphenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazinecarboxylate, acmc-209f1h, 1-n-boc-4-4-formylphenyl piperazine, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl benzaldehyde
PubChem CID 2795509
IUPAC Name tert-butyl 4-(4-formylphenyl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Punto di fusione 118°C to 121°C
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 290.36
Percent Purity 97%