Learn More
1-BOC-4-(Aminomethyl)piperidine, 97%
Codice prodotto. 11936371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11936371 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11936371 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436610050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 144222-22-0 | C11H23N2O2 | 215.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-BOC-4-(Aminomethyl)piperidine
CAS 144222-22-0
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0130g/mL
Punti di ebollizione 237°C to 238°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H23N2O2
Numero MDL MFCD01076207
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.013
Sinonimo 1-boc-4-aminomethyl piperidine, tert-butyl 4-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethylpiperidine, 1-boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-t-butoxycarbonyl piperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidine, 1-n-boc-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI Key KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-O
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C[NH3+])CC1
IUPAC Name {1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}methanaminium
Molecular Weight (g/mol) 215.32
PubChem CID 736817
Peso formulazione 214.31
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-BOC-4-(Aminomethyl)piperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.