Learn More
1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11956411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11956411 500 mg Glass Bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11956411 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441755000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde
CAS 137076-22-3
Punto di fusione 31.0°C to 34.0°C
Punti di ebollizione 120.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C11H19NO3
Numero MDL MFCD02179019
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-4-formylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-piperidine-4-carboxaldehyde, n-boc-4-formylpiperidine, n-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-tert-butoxycarbonyl-4-formylpiperidine, 4-formyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-piperidine-4-carbaldehyde, 4-formylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI Key JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
IUPAC Name tert-butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 213.28
PubChem CID 1514430
Peso formulazione 213.28
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.