Learn More
1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid, 96%
Codice prodotto. 15489257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15489257 250 mg 250mg
15479257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15489257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52520.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 913835-67-3 | C14H15BN2O4 | 286.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 913835-67-3
Formula molecolare C14H15BN2O4
Molecular Weight (g/mol) 286.09
Numero MDL MFCD08436056
InChI Key CZEBTZMIQZVUSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-6-cyanoindole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indole-2-boronic acid, 6-cyano-1h-indole-2-boronic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyanoindol-2-ylboronic acid, acmc-209r9t, 6-cyano-1h-indol-2-ylboronic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indol-2-yl boronicacid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-dihydroxyboryl-1h-indole-6-carbonitrile
PubChem CID 44119347
IUPAC Name [6-cyano-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]indol-2-yl]boronic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(=CC2=CC=C(C=C12)C#N)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid
Punto di fusione 219°C to 221°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 286.09
Percent Purity 96%